Learn More
1,10-Phenanthroline Monohydrochloride Monohydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 224.0°C to 225.0°C |
Colore | Purple or White to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 10 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: freely soluble. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H301-Tossico se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/