Learn More
1,10-Phenanthroline Monohydrochloride Monohydrate, 97%
Codice prodotto. 10294840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10294840 25 g Bottiglia in vetro 25g
10011480 10 g Bottiglia in vetro 10g
10629263 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10294840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130140250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18851-33-7 | HCl·H2O | 234.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18851-33-7
Formula molecolare HCl·H2O
Molecular Weight (g/mol) 234.69
Numero MDL MFCD00150061
InChI Key NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
PubChem CID 2723715
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate;hydrochloride
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 224.0°C to 225.0°C
Colore Purple or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Peso formulazione 234.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico