Learn More
1,10-Phenanthroline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,10-Phenanthroline |
| CAS | 66-71-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C12 H8 N2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1,10-o-Phenanthroline, 11,10-Phenanthroline, 4,5-Diazaphenanthrene, Activ-8, NSC 203545, o-Phenanthroline, TS 20, TS 20 (amine), β-Phenanthroline |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H |
| SMILES | c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23 |
| IUPAC Name | 1,10-phenanthroline |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.21 |
| Vedi altri risultati |