Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 11-Undecanedicarboxylic acid |
| Nota nome | 94% |
| CAS min. % | 92.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 112.0°C to 114.0°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HO2C(CH2)11CO2H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.