Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,11-Undecanedicarboxylic acid |
| CAS | 505-52-2 |
| Punto di fusione | 112.0°C to 114.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Formula molecolare | C13H24O4 |
| Formula lineare | HO2C(CH2)11CO2H |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 02,731 |
| Sinonimo | brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,11-Undecanedicarboxylic acid
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.