Learn More
1,11-Undecanedicarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012309
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012309 5 g 5g
30003233 10 g 10g
30006199 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012309 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU7876655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-52-2
Formula molecolare C13H24O4
Molecular Weight (g/mol) 244.33
Sinonimo 1,13-Tridecanedioic Acid, Brassylic Acid, NSC 9498, α,ω-Tridecanedioic Acid, ω-Carboxylauric Acid;
IUPAC Name tridecanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,11-Undecanedicarboxylic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C13H24O4/c14-12(15)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13(16)17/h1-11H2,(H,14,15)(H,16,17)
Peso formulazione 244.1675