Learn More
1,11b-Dedihydrotetrabenazine, TRC
Codice prodotto. 30009444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009444 2.5 mg 2.50mg
30005127 10 mg 10mg
30008649 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4536052.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100322-43-8
Formula molecolare C19H25NO3
Molecular Weight (g/mol) 315.41
Sinonimo 3,4,6,7-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-one, 3,4,6,7-Tetrahydro-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-2H-benzo[a]quinolizin-2-one;
SMILES O=C1C(CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,11b-Dedihydrotetrabenazine
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3
Peso formulazione 315.1834