Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite Fittings
Provides leak-free system connections. Trajan Scientific and Medical 1/16 in. Graphite Fittings leads to improved chromatography for non-MS systems.
58.40€
Specifica
Materiale | 100% Graphite |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography |
Larghezza (sistema metrico) | 3.2 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15258863
|
Trajan Scientific and Medical™
072606 |
1.2 mm | 3.2 mm |
58.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10566924
|
Trajan Scientific and Medical™
072607 |
1 mm | 3.2 mm |
58.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15238873
|
Trajan Scientific and Medical™
072625 |
1 mm | 3.7 mm |
58.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Easy to use
- Forms reliable seal
- Reusable
- Soft material, forms soft grip to the capillary column
- Low emissions
Specifica
100% Graphite | |
Gas Chromatography | |
3.2 mm |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.