Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 in. Graphite/Vespel™ Fittings Sealing Ring
Codice prodotto. 12756348
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
1.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Dimensione della confezione
12756348 1.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12756348 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 072653
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Made from 15% Graphite and 85% Vespel
  • Composite of graphite and Vespel
  • Mechanically robust, hard material, long lifetime
  • Forms strong grip with capillary column
Especificaciones
Tipo Graphite Vespel Sealing Ring 1/16 in. x 3.2mm x 2mm
Lunghezza (sistema metrico) 2 mm
Larghezza (sistema metrico) 3.2 mm
Materiale 15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (Metric) Inside 1.6 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.