Learn More
1-(1H-Pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-one hydrochloride |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 146.58 |
| Percent Purity | 95% |