Learn More
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30463709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463709 4 x 25 mg -
30052652 25 mg 25mg
17943886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463709 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0393.0800254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 130198-05-9
Nomi componenti o analita 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H23 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP), Venlafaxine Imp. C (EP), 1-[(1RS)-2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity C as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN)C2(O)CCCCC2
IUPAC Name 1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 285.81
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 285.1496 g/mol