Learn More
1-[2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613603
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10613603 250 mg 250mg
10223032 1 g 1g
10386564 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613603 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00470CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5059-36-9
Formula molecolare C12H21N3
Molecular Weight (g/mol) 207.32
Numero MDL MFCD03407319
InChI Key AUSXFRFXXDHSTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 247631
IUPAC Name 1-[2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
SMILES CC1=CC=C(C)N1CCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl
Peso formulazione 207.32
Percent Purity 97%