Learn More
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, 95%
Codice prodotto. 10493741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10493741 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10493741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 416960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Nota nome 95%
CAS 79-55-0
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8580g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C to 188.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H21N
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4600
Numero MDL MFCD00006493
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7189
Gravità specifica 0.858
Sinonimo pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
InChI Key XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
IUPAC Name 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Molecular Weight (g/mol) 155.28
PubChem CID 6603
Peso formulazione 155.28
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.