Learn More
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, 97%
Codice prodotto. 11392859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392859 1 g 1g
11302869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27729.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155.285 g/mol
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine's central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. At a dose of 3 mg/kg, pempidine increased nicotine's ED50 4.7-fold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine′s central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. At a dose of 3 mg/kg, pempidine increased nicotine′s ED50 4.7-fold.
Solubility
Soluble in toluene, dimethylformamide.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-55-0
Formula molecolare C10H21N
Molecular Weight (g/mol) 155.285
Numero MDL MFCD00006493
InChI Key XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
IUPAC Name 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
SMILES CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Densità 0.858
Punti di ebollizione 187°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Odore Amine-like
Quantità 1 g
Numero UN UN1992
Beilstein 103806
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,7080
Informazioni di solubilità Soluble in toluene,dimethylformamide.
Peso formulazione 155.28
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine