Learn More
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, TRC
Codice prodotto. 30005086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30005086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9419105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Formula molecolare C8 H18 N2 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
InChI Formula InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
IUPAC Name 2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 174.24
Peso formulazione 174.1368