Learn More
1,2,3-1H-Triazole, 97%
Codice prodotto. 11916581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916581 25 g Bottiglia in vetro 25g
10766062 1 g Bottiglia in vetro 1g
10766252 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11916581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345480250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 288-36-8 | C2H3N3 | 69.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-36-8
Formula molecolare C2H3N3
Molecular Weight (g/mol) 69.07
InChI Key QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC Name 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 3-1H-Triazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23.0°C to 25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1920g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C (752.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4960
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.192
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,insoluble in n-pentane
Peso formulazione 69.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3-1H-Triazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.