Learn More
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine, TRC
Codice prodotto. 30409656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409656 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409656 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO148513500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Formula molecolare C13H17N
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
SMILES C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroacridine
Molecular Weight (g/mol) 187.28
Peso formulazione 187.1361