Learn More
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-13C6, TRC
Codice prodotto. 30012331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30012331 10 mg 10mg
30004470 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012331 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP23792210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2483735-54-0
Formula molecolare 13C6 H Cl5
Molecular Weight (g/mol) 256.29
Sinonimo Pentachlorobenzene 13C6, Pentachlorobenzene-13C6, [13C6]Pentachlorobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentachloro(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene
SMILES Cl[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pentachlorobenzene 13C6
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Peso formulazione 253.872
Percent Purity >95%