Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose, TRC
Codice prodotto. 30411284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411284 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP230105100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
CAS 4163-65-9
Formula molecolare C16 H22 O11
Quantità 100 g
Sinonimo α-D-Mannopyranose Pentaacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl Acetate, NSC 51251
InChI Formula InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetraacetoxytetrahydropyran-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 390.34
Peso formulazione 390.1162