Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, TRC
Codice prodotto. 30413553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413553 25 g -
30421670 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30413553 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP23010025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25941-03-1
Formula molecolare C16 H22 O11
Molecular Weight (g/mol) 390.34
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1
Peso formulazione 390.1162