Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose |
| Quantità | 250 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1 |
| Peso formulazione | 390.1162 |