Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-Beta-D-glucopyranose >90%, TRC
Codice prodotto. 30133411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133411 25 mg 25mg
30006068 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133411 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP27045025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14937-32-7
Formula molecolare C41 H32 O26
Molecular Weight (g/mol) 940.68
Sinonimo β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallic acid, pentaester with β-D-glucopyranose (6CI), Glucopyranose, pentagallate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate) (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloylglucose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucose, Gallotannin 15, Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-galloyl-β-D-glucose, Penta-O-galloylglucose, Pentagalloyl-D-glucose, β-1,2,3,4,6-Pentagalloylglucose
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]oxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@@H]2OC(=O)c6cc(O)c(O)c(O)c6
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Peso formulazione 940.1182