Learn More
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 288.0845 |
| Percent Purity | >95% |