Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose, 97%
Codice prodotto. 10040810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10040810 5 g Bottiglia in vetro 5g
10204670 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10040810 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 115240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4064-06-6
Formula molecolare C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00063225
InChI Key POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C to 122.0°C
Colore Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4668 to 1.4688
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.14
Condizione di rotazione specifica -57.50 (20.00°C c = 3,CHCl3)
Rotazione specifica -57.5
Sinonimo 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
IUPAC Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
PubChem CID 70793572
Peso formulazione 260.28
Percent Purity 97%
Forma fisica Viscous Paste