Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30410992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410992 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT28233510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 7355-18-2
Formula molecolare C15 H20 O11
Quantità 10 g
Sinonimo 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 376.31
Peso formulazione 376.1006