Learn More
1,2,3,4-Tetrachloro-5-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene |
| CAS | 879-39-0 |
| Formula molecolare | C6 H Cl4 N O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | Benzene','1,2,3,4-tetrachloro-5-nitro-, 1,2,3,4-Tetrachloro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,4,5-tetrachlorobenzene, 2,3,4,5-Tetrachloro-1-nitrobenzene, NSC 5577, NSC 57752 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrachloro-5-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 260.89 |
| Peso formulazione | 258.8761 |