missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tetradehydro Argatroban, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(aminoiminomethyl)amino]-2-[((3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl)amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-2-Piperidinecarboxylic acid |
| CAS | 951130-92-0 |
| Formula molecolare | C23 H32 N6 O5 S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-Piperidinecarboxylic acid','1-[(2S)-5-[(aminoiminomethyl)amino]-2-[[(3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-','(2R,4R)-, Argatroban Compound A, Argatroban Compound G, Argatroban Compound I |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,11,13-14,17-18,28H,4,6,8-10,12H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | S(N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C(O)=O)C[C@H](C)CC1)CCCNC(=N)N)(=O)(=O)C=2C3=C(C=CC2)C=C(C)C=N3 |
| IUPAC Name | (2R,4R)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-methylquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.6 |
| Peso formulazione | 504.2155 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?