Learn More
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene, 99+%
Codice prodotto. 11430437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430437 100 g 100g
11410437 5 g 5g
11420437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21787.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 551-62-2 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-62-2
Formula molecolare C6H2F4
Molecular Weight (g/mol) 150.076
Numero MDL MFCD00000285
InChI Key SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrafluorobenzene, 1,2,3,4-tetrafluoro-benzene, unii-66365s2rfq, benzene, 1,2,3,4-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorobenzene, benzene, tetrafluoro, pubchem1061, acmc-1ao1z, 1,3,4-tetrafluorobenzene
PubChem CID 11084
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrafluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Punto di fusione -42°C
Densità 1.4
Punti di ebollizione 94°C to 96°C
Punto d'infiammabilità 20°C (69°F)
Indice di rifrazione 1.408
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1910024
Peso formulazione 150.07
Percent Purity ≥99%