Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol, TRC
Codice prodotto. 30413572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413572 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413572 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2934855MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol
CAS 102830-16-0
Formula molecolare C11 H15 N O2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-4-3-8(13)5-10(9)11(14)6-12(7)2/h3-5,7,11,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cc(O)ccc12
IUPAC Name 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,6-diol
Molecular Weight (g/mol) 193.242
Peso formulazione 193.11