Learn More
1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol, TRC
Codice prodotto. 30411214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411214 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411214 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29349010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Formula molecolare C11 H15 N O2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
IUPAC Name 1,2-dimethyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol
Molecular Weight (g/mol) 193.242
Peso formulazione 193.11