Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 176.0837 |