Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, 97%
Codice prodotto. 10266180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10266180 5 g Bottiglia in vetro 5g
10711945 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10266180 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2217-40-5
Formula molecolare C10H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 183.68
Numero MDL MFCD00001740
InChI Key DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 246.0°C to 247.0°C (714.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5625 to 1.5645
Quantità 5 g
Beilstein 12,12
Gravità specifica 1.02
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid