Learn More
(+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine, 97%
Codice prodotto. 11431697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11431697 5 g 5g
11441697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25673.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2217-40-5 | C10H14ClN | 183.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2217-40-5
Formula molecolare C10H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 183.68
Numero MDL MFCD00001740
InChI Key DETWFIUAXSWCIK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1-aminotetralin, aminotetralin, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene, aminotetralin czech, tetrahydro-beta-naphthylamine, 1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, beta-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine
PubChem CID 18066
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densità 1.026
Punti di ebollizione 246°C to 247°C (714 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.564
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 147.22
Percent Purity 97%