Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol, TRC
Codice prodotto. 30425974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2942201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-1-napthol
CAS 529-33-9
Formula molecolare C10H20O
Quantità 1 g
Sinonimo (RS)-1-Hydroxytetralin, (±)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, (±)-1-Tetralol, (±)-alpha-Tetralol1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol, 1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Hydroxytetralin, 1-Tetralol, NSC 5172alpha-Tetralol
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2
SMILES OC1CCCc2ccccc12
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Peso formulazione 148.0888