Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 97%
Codice prodotto. 11392699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392699 25 mL 25mL
11382699 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26726.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 59388-58-8 | C13H19N | 189.302 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59388-58-8
Formula molecolare C13H19N
Molecular Weight (g/mol) 189.302
Numero MDL MFCD00799587
InChI Key NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101035
IUPAC Name 2,2,4,7-tetramethyl-3,4-dihydro-1H-quinoline
SMILES CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Densità 0.975
Punti di ebollizione 123°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5475
Quantità 25 mL
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl
Peso formulazione 189.3
Percent Purity 97%