Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,8-isoquinolinediol Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 2514676-44-7 |
| Formula molecolare | C10 H13 N O2 . Cl H |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, 4,8-Isoquinolinediol','1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC Name | 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.68 |
| Peso formulazione | 215.0713 |