Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol, 97%
Codice prodotto. 10700761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700761 1 g Bottiglia in vetro 1g
10590204 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10700761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271880010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 530-91-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-91-6
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00045575
InChI Key JWQYZECMEPOAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthol, 2-hydroxytetralin, 2-tetralinol, 2-hydroxytetraline, beta-tetralol, tetrahydronaphthol-2, 2-naphthalenol, 1,2,3,4-tetrahydro, .beta.-tetralol, ac-tetrahydro-beta-naphthol, 2-naphthol, 1,2,3,4-tetrahydro
PubChem CID 10747
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15.5°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 140°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5620 to 1.564
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9369
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.