Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15472799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472799 5 g 5g
15462799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15472799 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66652.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2954-50-9 | Molecular Formula: C10H13N | Molecular Weight: 147.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2954-50-9
Formula molecolare C10H13N
Molecular Weight (g/mol) 147.221
Numero MDL MFCD00045577
InChI Key LCGFVWKNXLRFIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthylamine, 2-aminotetralin, 2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine, chembl30294, 2-1,2,3,4-tetrahydronaphthylamine, 2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 2-amino-tetralin, tetralin-2-amine
PubChem CID 34677
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CC1N
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthylamine
Quantità 5 g
Beilstein 1102357
Peso formulazione 147.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid