Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 14871351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
14871351 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 14871351 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0081.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Add to basket
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Nomi componenti o analita 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C10 H13 N O2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC Name 2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-4,8-diol;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 215.68
Quantità 50 mg
Peso formulazione 215.0713 g/mol