Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10761891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10761891 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10761891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235060010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Nota nome 98%
CAS 52768-23-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H12NO2
Numero MDL MFCD00078115
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
InChI Key MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
SMILES OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 166.20
PubChem CID 2724460
Peso formulazione 246.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder