Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10181022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10181022 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10181022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00019DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid
CAS 5382-49-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NO2
Numero MDL MFCD00957087
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-quinoline-6-carboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro, maybridge3_004537, 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinecarboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-carboxylic acid
InChI Key ARNALYPZOYPNAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(NCCC2)C=C1
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 177.20
PubChem CID 2779641
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 97%