Learn More
1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10725842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10725842 1 g 1g
10372110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10725842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1127-74-8
Numero MDL MFCD03426404
InChI Key NKRKBYFBKLDCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,3,4-tetrahydro-benzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzoazepine-5-one, 3,4-dihydro-1h-benzo b azepin-5 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydro-5h-1-benzazepin-5-one, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-5-one, 5h-1-benzazepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydro, 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzazepine, 1,2,3,4-tetrahydrobenzazepine-5-one, zlchem 1002
PubChem CID 294788
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one
SMILES C1CC(=O)C2=CC=CC=C2NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70.0°C to 71.0°C
Colore Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H11NO
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 161.21
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.