Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 97%
Codice prodotto. 11338005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11338005 25 g 25g
11348005 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338005 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08143.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91-21-4 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a reagent in the preparation of4-(1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxamides as antiproliferative tubulin inhibitors.
Solubility
Soluble in water at 20°C 20g/L.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Protect from heat. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-21-4
Formula molecolare C9H11N
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Numero MDL MFCD00006896
InChI Key UWYZHKAOTLEWKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-azanaphthalene, unii-56w89fbx3e, chembl14346, 3,4-dihydro-1h-isoquinoline, tetrahydroisoquinolin
PubChem CID 7046
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
SMILES C1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Punto di fusione -30°C
Densità 1.049
pH 11
Punti di ebollizione 232°C to 233°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.568
Quantità 25 g
Beilstein 116156
Informazioni di solubilità Soluble in water at 20°C 20g/L.
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline