Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, TRC
Codice prodotto. 30412900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412900 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29382050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
CAS 91-21-4
Formula molecolare C9H11N
Quantità 50 g
Sinonimo 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312
InChI Formula InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2
SMILES C12=C(CNCC2)C=CC=C1
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Peso formulazione 133.0891