Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 91-21-4 |
| Formula molecolare | C9H11N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,2,3,4-Tetrahydro-2-azanaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-isoquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline, 3,4-Dihydro-1H-isoquinoline, NSC 15312 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,10H,5-7H2 |
| SMILES | C12=C(CNCC2)C=CC=C1 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 133.19 |
| Peso formulazione | 133.0891 |