Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine (>80%), TRC
Codice prodotto. 30335471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335471 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41624050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Formula molecolare C10H13N
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
SMILES NC1CCc2ccccc2C1
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 147.22
Peso formulazione 147.1048