Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine (>80%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine |
| CAS | 2954-50-9 |
| Formula molecolare | C10H13N |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2 |
| SMILES | NC1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.22 |
| Peso formulazione | 147.1048 |