Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, 97%
Descrizione
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
Solubility
It is insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Air and light sensitive. Heat sensitive. May darken on storage. Stable under recommended storage conditions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene |
| Punto di fusione | -36°C |
| Densità | 0.966 |
| Punti di ebollizione | 206°C to 207°C |
| Punto d'infiammabilità | 77°C (171°F) |
| Indice di rifrazione | 1.54 |
| Quantità | 1000 g |
| Numero UN | UN3082 |
| Beilstein | 1446407 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene