Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, 97%
Product Code. 11447167
Change view
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11447167 250 g 250g
11437167 1000 g 1000g
11457167 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11447167 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14962.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, is used as an intermediate for organic synthesis, solvent. It is used as a solvent.It is also used for the laboratory synthesis of dry HBr gas.
Solubility
It is insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas. Air and light sensitive. Heat sensitive. May darken on storage. Stable under recommended storage conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-64-2
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00001733
InChI Key CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Punto di fusione -36°C
Densità 0.966
Punti di ebollizione 206°C to 207°C
Punto d'infiammabilità 77°C (171°F)
Indice di rifrazione 1.54
Quantità 250 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1446407
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9221
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Peso formulazione 132.21
Percent Purity 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene