Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, 98+%, pure
Codice prodotto. 10071550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10071550 1 L Bottiglia in vetro 1L
10255430 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10423255 10 L Metal Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10071550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.00€ / 1L
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-64-2 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-64-2
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00001733
InChI Key CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetralin, benzocyclohexane, tetrahydronaphthalene, bacticin, tetraline, tetranap, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro, tetralina, naphthalene 1,2,3,4-tetrahydride, tetralene
PubChem CID 8404
ChEBI CHEBI:35008
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
SMILES C1CCC2=CC=CC=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35.0°C
Densità 0.9730g/mL
Punti di ebollizione 207.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H12
Indice di rifrazione 1.5400 to 1.5420
Quantità 1 L
Beilstein 05, IV, 1388
Fieser 01,1142
Indice di Merck 15, 9368
Gravità specifica 0.973
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosità 2.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 132.2
Percent Purity 98+%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene